Learn More
MP Biomedicals™ Kit FastRNA™ Pro Soil-Direct
Code produit 12703057 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 2 ml
Conditionnement:
50 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12703057 50 x 2 ml 50 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12703057 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116070050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    697.07€
    637.35€ / 50 pièces
    Économisez 59.72€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Requires
RNase Erase™ recommandée, instrument FastPrep™ ou autre désintégrateur à grande vitesse, 100 % d’éthanol, microcentrifugeuse, 70 % d’éthanol réfrigéré (préparé avec l’H2O traité au DEPC), isopropanol réfrigéré, microcentrifugeuse sans RNase
Le kit FastRNA™ Pro Soil-Direct est utilisé pour isoler efficacement l’ARN total des matières organiques présentes dans les échantillons de sol. Convient à la RT-PCR.
  • Présentation du produit : Le kit FastRNA™ Pro Soil-Direct est utilisé pour isoler efficacement l’ARN total des matières organiques présentes dans les échantillons de sol.
  • Application : Le kit FastRNA™ Pro Soil-Direct est utilisé pour isoler l’ARN total des matières organiques présentes dans les échantillons de sol. L’ARN total isolé convient à l’analyse par RT-PCR et à d’autres applications en aval.
  • Source de l’échantillon : Micro-organismes
  • Type d’échantillon : Matières fécales, sols, eaux usées, eau environnementale, boues
  • Volume d’échantillon : Jusqu’à 500 mg par préparation
Spécification
Type d’échantillon Selles, Sol, Eaux usées, Eau environnementale, Boues
À utiliser avec (application) Isolement et purification d’acides nucléiques, isolement de protéines, biologie moléculaire, expression génétique, analyse microbiologique
Comprend Solution de lyse du sol, (1:1) phénol : Chloroforme, solution d’élimination des inhibiteurs, RNAMATRIX™, boue, solution de liaison, concentrat de solution de lavage, eau traitée au DEPC, matrice de lyse E 50
Nbre de réactions 50 préparations
Matrice Matrice de lyse E
Type de produit Kits FastRNA-24
Quantité 50 x 2 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • fast RNA pro soil-direct kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine thiocyanate, phenol, chloroform, phenol, isoamyl alohol, acetic acid,diethyl pyrocarbonat
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.