Learn More
MP Biomedicals™ Kit FastRNA™ Pro Soil-Indirect
Code produit 11422390 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
50 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422390 50 préparations 50 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11422390 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116075050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00€
    637.35€ / 50 pièces
    Économisez 32.65€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le kit FastRNA™ Pro Soil-Indirect est utilisé pour isoler l’ARN total des matières organiques présentes dans les échantillons de sol. L’ARN total isolé convient à l’analyse par RT-PCR et à d’autres applications en aval.
  • Ce kit permet de faire passer l’échantillon sous forme de suspension épaisse avec de l’eau ou un tampon afin de séparer davantage la biomasse du sol ou de la matrice prélevée sur le terrain, et le surnageant qui en résulte est ensuite filtré, lysé et purifié par le reste du protocole.
  • L’ARN total isolé convient à l’analyse par RT-PCR et à d’autres applications en aval.
Spécification
Type d’échantillon Selles, Sol, Eaux usées, Boues
Nbre de réactions 50 préparations
Type de produit Kit
Quantité 50 préparations
Taille de l’échantillon Jusqu’à 500 mg par préparation
Source de l’échantillon Microorganismes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • FastRNA PRO SOIL - INDIRECT KIT
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.