Learn More
MP Biomedicals™ Régime libre de graisse, modifié, Pellet
Code produit 11487111 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 kg
20 kg
Conditionnement:
10kg
20kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11487111 10 kg 10kg
11497111 20 kg 20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11487111 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0296023810
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La teneur totale en matières grasses est inférieure à 0,2 %
  • Un régime maigre a été utilisé pour étudier le métabolisme du cholestérol
  • Disponible en pastille
Composition (ingrédients, quantité) :
  • Caséine sans vitamine, 20%
  • DL-méthionine, 0,3 %
  • Saccharose, 60,2%
  • Alphacel, en vrac non nutritif, 15%
  • Mélange minéral AIN (inférieur en grammes/kg de mélange minéral), 3,5 %
  • Phosphate de calcium dibasique, 500 g
  • Chlorure de sodium, 74 g
  • Citrate de potassium monohydraté, 220 g
  • Sulfate de potassium, 52 g
  • Oxyde de magnésium, 24 g
  • Carbonate de manganèse (43 à 48 % Mn), 3,5 g
  • Citrate ferrique (16 à 17 % de Fe), 6 g
  • Carbonate de zinc (70 % ZnO), 1,6 g
  • Carbonate cuprique (53 à 55 % de Cu), 0,3 g
  • Iodate de potassium, 0,01 g
  • Sélénite de sodium, 0,01 g
  • Chrome potassium sulfate, 0,55 g
  • Saccharose, en poudre fine, 118 g
  • Mélange de fortification pour régime vitaminique Plus MP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Composants 20 % de caséine sans vitamine, 0,3 % de DL-méthionine, 60,2 % de saccharose, Alphacel, 15 % en vrac non nutritif, 3,5 % de mélange minéral AIN Plus MP, mélange de fortification pour régime vitaminique
Format Culot
Quantité 10 kg
Conditions de stockage 15°C à 30°C