Learn More
MP Biomedicals™ huile de lin
Code produit 11421532 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
450 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11421532 450 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11421532 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0296043201
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Complément alimentaire pour animaux, également connu sous le nom d'huile de lin
  • Numéro CAS 8001-26-1
  • Indice de réfraction : n20/D 1,4795 (litt.)
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Format Liquide
Quantité 450 g
Conditions de stockage 15°C à 30°C