Learn More
MP Biomedicals™ β-galactosidase provenant de l’Escherichia coli
Code produit 11491792 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kU
Conditionnement:
1ku
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491792 1 kU 1ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11491792 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0210493901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    220.50€ / 1ku
    Économisez 11.50€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
La β-galactosidase scinde le lactose dans ses composants monosaccharides, le glucose et le galactose
  • Numéro CAS : 9031-11-2
  • Numéro EC : 232-864-1
  • Format : Poudre pelucheuse gris pâle
  • Activité spécifique : ≥50U/mg
  • Point isoélectrique : 4,61
  • PH optimal : 7 à 7,5
Utilisé pour l’étude structurelle des glucides, la détermination du lactose (analyse des denrées alimentaires) et comme enzyme marqueur pour l’immunoessai enzymatique.
Spécification
Concentration ≥50 U/mg
Couleur Gris pâle
pH 7 à 7,5
À utiliser avec (application) Étude structurelle de l’hydrate de carbone, détermination du lactose (analyse des aliments) et étiquette d’enzyme pour l’immunoessai enzymatique
Contenu et stockage 4°C
Source E. coli
Quantité 1 kU
Type de produit bêta-galactosidase
Poids moléculaire 540000
Inhibiteurs p-Chloromercuribenzoate, lodoacétamide, ions métalliques lourds (Zn++, Fe++, Zn++, Cd++, Cu++, Pb++, Ag+, Hg++), détergents ioniques SDS, DAC
Forme Poudre lyophilisée