Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean™ Glassmilk™
Code produit 11393099 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,5 ml
Conditionnement:
1.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393099 1,5 ml 1.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11393099 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 111001404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Permet une flexibilité de la taille et du volume de la réaction. La suspension Glassmilk™ est une suspension aqueuse spécialement préparée de la matrice de silice exclusive
Geneclean™ Glassmilk™ est fourni avec le kit GeneClean™, qui se lie à l’ADNss marqué par des isotopes radioactifs ou à l’ADNds purifié à partir de l’agarose, ce qui crée de l’ADN purifié pour un usage ultérieur.
Spécification
CAS 593-84-0
Contenu et stockage Température ambiante
Format Kit
Isolation Technology Silica Matrix Technology
À utiliser avec (application) Purification des acides nucléiques
Type de produit Glassmilk
Quantité 1,5 ml
Usage exclusivement réservé à la recherche. Prêt pour l’étiquetage CE IVD des applications cliniques.