Description
- Le GENECLEAN™ Le kit SPIN simplifie le processus de purification de l'ADN en trois étapes faciles : fixation, lavage et élution.
- La précipitation à l’éthanol n’est jamais nécessaire et l’ADN purifié est immédiatement prêt pour une grande variété d’applications en aval
- Des exemples d’applications sont le dessalage, l’élimination des protéines des réactions enzymatiques, l’élimination des amorces et des nucléotides non incorporés des réactions enzymatiques, la séparation des linéarisés du vecteur non coupé et l’isolement des produits PCR à l’écart de l’ADN génomique
Spécification
Spécification
| CAS | 593-84-0 |
| Format | Kit d’outils |
| Isolation Technology | Lait de verre |
| Type d’échantillon | Réactions enzymatiques, Solutions, Gels d’agarose |
| À utiliser avec (application) | Isolez l’ADN des gels et solutions d’agarose tamponnés TAE ou TBE |
| Comprend | Filtres de centrifugation |
| Nbre de réactions | 300 préparations |
| pH | Geneclean Plage de pH de lavage SPIN : 7,4 à 7,7 ; plage de pH de la solution d’élution GC Spin : 6,8 à 7,2 |
| Type de produit | Kit de centrifugation |
| Volume d’échantillon | Jusqu'à ∼300 mg de gel en tranches ou jusqu'à ∼300 μSolution d'ADN L |
| Afficher plus |
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.