Learn More
MP Biomedicals™ gamma;-globuline, plasma humain
Code produit 11414276 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414276 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11414276 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 08823102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.24€
    382.20€ / 10g
    Économisez 36.04€
    8% de réduction
Chaque unité de donneur utilisée dans la préparation du produit a été testée et a été trouvée négative pour les méthodes anti-VIH 1/2, HBsAg, anti-VHC et VIH-1 Ag approuvées par la FDA ou les méthodes approuvées par la CE.
Spécification
Couleur Blanc
pH 6,44
Quantité 10 g
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Poudre
À utiliser avec (application) Utilisé comme défi immunologique dans les études des mécanismes d’immunotolérance
Pureté ou qualité > 96%
Type de produit Globuline gamma de plasma humain