Learn More
MP Biomedicals™ gamma;-globuline, purifiée humaine
Code produit 11494225 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494225 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11494225 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0855838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.52€
    200.55€ / 100mg
    Économisez 18.97€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Concentration 17 mg/ml
Quantité 100 mg
Contenu et stockage -20°C
Forme Lyophilisé
À utiliser avec (application) Utilisé comme stabilisateur et/ou bloqueur pour les systèmes de test EIA et RIA
Type de produit Globuline gamma humaine purifiée