Learn More
MP Biomedicals™ Glucose oxydase
Product Code. 11481092 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 kU
250 kU
50 kU
500 kU
Unit Size:
10ku
250ku
500ku
50ku
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11481092 10 kU 10ku
11491092 50 kU 50ku
11401102 250 kU 250ku
11411102 500 kU 500ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11481092 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 0219519610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.30€
    59.85€ / 10ku
    Économisez 11.45€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
D’Aspergillus niger
Type X. Activité : >100 U/mg. Définition de l’unité : une unité oxyde 1,0 μmol de β-D-glucose en acide D-gluconique et H2O2 par minute à 35°C, pH de 5,1.
Specifications
Concentration >100 U/mg
Couleur Jaune
pH 4 à 7
À utiliser avec (application) L’oxidase de glucose peut être utilisée dans la détermination enzymatique du D-glucose en solution
Contenu et stockage -20°C
Source Aspergillus niger
Quantité 10 kU
Type de produit Glucose oxydase
Poids moléculaire ≈ 160000
Inhibiteurs Ag+, Hg2+, Cu2+, 4-chloromercuribenzoate, 50 % D-arabinose
Forme Poudre lyophilisée