Learn More
MP Biomedicals™ Glucose oxydase
Code produit 11491092 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 kU
250 kU
50 kU
500 kU
Conditionnement:
10ku
250ku
500ku
50ku
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491092 50 kU 50ku
11481092 10 kU 10ku
11401102 250 kU 250ku
11411102 500 kU 500ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11491092 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0219519650
 Article restreint
En stock
D’Aspergillus niger
Type X. Activité : >100 U/mg. Définition de l’unité : une unité oxyde 1,0 μmol de β-D-glucose en acide D-gluconique et H2O2 par minute à 35°C, pH de 5,1.
Spécification
Concentration >100 U/mg
Couleur Jaune
pH 4 à 7
À utiliser avec (application) L’oxidase de glucose peut être utilisée dans la détermination enzymatique du D-glucose en solution
Contenu et stockage -20°C
Source Aspergillus niger
Quantité 50 kU
Type de produit Glucose oxydase
Poids moléculaire ≈ 160000
Inhibiteurs Ag+, Hg2+, Cu2+, 4-chloromercuribenzoate, 50 % D-arabinose
Forme Poudre lyophilisée
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • glucose oxidase
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: glucose oxidase