Learn More
MP Biomedicals™ Glucose oxydase
Code produit p-3563480 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 kU
250 kU
50 kU
500 kU
Conditionnement:
10ku
250ku
500ku
50ku
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481092 10 kU 10ku
11491092 50 kU 50ku
11401102 250 kU 250ku
11411102 500 kU 500ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11481092 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0219519610
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
D’Aspergillus niger
Type X. Activité : >100 U/mg. Définition de l’unité : une unité oxyde 1,0 μmol de β-D-glucose en acide D-gluconique et H2O2 par minute à 35°C, pH de 5,1.
Specifications
Concentration >100 U/mg
Couleur Jaune
pH 4 à 7
À utiliser avec (application) L’oxidase de glucose peut être utilisée dans la détermination enzymatique du D-glucose en solution
Contenu et stockage -20°C
Source Aspergillus niger
Quantité 10 kU
Type de produit Glucose oxydase
Poids moléculaire ≈ 160000
Inhibiteurs Ag+, Hg2+, Cu2+, 4-chloromercuribenzoate, 50 % D-arabinose
Forme Poudre lyophilisée