Learn More
MP Biomedicals™ Glycérol, 80 % de solution stérile
Code produit 11377709 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377709 100 mL 100mL
11387709 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377709 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 113055034
Edge
Excellent pour la congélation de souches bactériennes et de levures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15° jusqu'à 30 °C
Type de produit Glycérol
Stérilité Stérile
Quantité 100 mL