Learn More
MP Biomedicals™ Sérum, chèvre, inactivé par la chaleur
Code produit 11485055 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485055 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11485055 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092939249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.02€
    43.05€ / 100mL
    Économisez 3.97€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Le sérum de chèvre est utilisé comme supplément aux milieux de culture cellulaire.
Le sérum de chèvre est utilisé comme supplément aux milieux de culture cellulaire.Le sérum de chèvre offre un large spectre de macromolécules, de protéines porteuses pour les substances lipoïdes et les éléments à l’état de traces, de facteurs d’adhérence et de propagation, de nutriments à faible poids moléculaire, ainsi que d’hormones et de facteurs de croissance qui favorisent la croissance et la santé cellulaires.
Spécification
Certifications/Conformité Règlementations américaines
Couleur Brun doré
Contenu et stockage -20°C
Espèces Caprin
Type de produit Sérum de chèvre
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method 0,2 μfiltration m
Inactivé par la chaleur Oui
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.