Learn More
MP Biomedicals™ Milieu F-10 de Ham
Code produit 11430395 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430395 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11430395 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091440049
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Optimisé pour l’isolement clonal et la croissance des cellules CHO
Spécification
Type de produit Milieu F-10 de Ham
Stérilité Stérile
Sans additif Sans glutamine, Sans bicarbonate de sodium
Quantité 100 mL
pH 5,5 à 6,1
Contenu et stockage 4°C