Learn More
MP Biomedicals™ Solution Histopaque™ 1077
Code produit 11466121 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466121 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11466121 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0219083780
 Article restreint
En stock
Pour l’isolement in vitro des lymphocytes. La solution GE Healthcare™ Histopaque™ 1077 est utilisée dans des domaines tels que les tests d’histocompatibilité, les tests d’immunité à médiation cellulaire in vitro et d’autres procédures nécessit
  • Solution de polysaccharide (Ficoll-400) et milieu de contraste radiopaque (diatrizoate de sodium)
  • Méthode simple, rapide et reproductible pour la préparation de lymphocytes viables à haut rendement
Spécification
Quantité 100 mL
À utiliser avec (application) Pour l’isolement in vitro des lymphocytes
Type de produit Milieu de centrifugation
dimDensity 1,077 g/ml
Stérilité Stérile
Contenu et stockage 4°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Histopaque
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hypaque, ficoll 400