Learn More
MP Biomedicals™ Hormones : Dexaméthasone
Code produit 11464932 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1000 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464932 100 mg 100mg
11474932 500 mg -
11484932 1000 mg 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464932 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0219456180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.50€
    82.95€ / 100mg
    Économisez 16.55€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Utilisé pour étudier l’apoptose, les voies de signalisation cellulaire et l’expression génétique. Hormones MP Biomedicals : La dexaméthasone agit comme un glucocorticoïde anti-inflammatoire qui induit la production de la protéine inhibitrice de la phospho
  • Inhibe l’induction de l’oxyde nitrique synthase (IC50=5 nM)
  • Cause une réduction de l’activité de la cycline A et de la Cdk2, une inhibition de la transition G1/S dans les ostéoblastes et une inhibition de la phosphorylation de la protéine Rb
  • Observée pour induire l’apoptose dans les thymocytes humains et les éosinophiles, mais pour inhiber l’apoptose dans les neutrophiles
Spécification
Contenu et stockage 15° jusqu'à 30 °C
Forme Poudre cristalline
Type de produit Dexaméthasone
Quantité 100 mg
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à un usage thérapeutique.