Learn More
MP Biomedicals™ Sérum humain : Sérum normal
Code produit 11475045 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475045 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11475045 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092930149
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Antigène associé à l’hépatite sans (HBsAG), sans HIV
Spécification
Certifications/Conformité Règlementations américaines
Couleur Brun doré
Contenu et stockage -20°C
Espèces Humaine
Forme Liquide
Type de produit Sérum humain
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method 0,1 μfiltration m
Concentration en endotoxines 1 EU/ml
À utiliser avec (application) Composant de milieu pour virus sans cellules, dosage de liaison des liposomes, préparation du sperme
Concentration d’hémoglobine ≤26 mg/dl
Mycoplasme détecté Non
Osmolalité 263 à 323 mOsm/kg
pH 7 à 8
Teneur en protéines 5,5 à 7,5 g/dl