Learn More
MP Biomedicals™ Plaques d’immunidiffusion (RID)
Code produit 11403626 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12/boîte
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11403626 12/boîte 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11403626 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 08421651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    105.00€ / 12 pièces
    Économisez 6.00€
    5% de réduction
Expédition estimée: 10-02-2027
Utilisé pour les techniques d’immunodiffusion radiale double et simple
  • Construction en polystyrène avec couvercles hermétiques pour minimiser la déshydratation du gel
  • Livré avec des fonds encastrés pour empêcher les rayures sur les surfaces de la paillasse
  • Hydrophile par nature pour faciliter le ve
Spécification
Matériau Polystyrène
Type Plaque d’immunodiffusion
À utiliser avec (application) Techniques d’immunodiffusion radiale double et simple
Quantité 12/boîte
Conditions de stockage 15° à 30°C