missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Trafic de protéines ; viabilité cellulaire ; cytotoxicité ; expression génétique ; transformation ; clonage et expression
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C |
| pH | 5 à 7 |
| Quantité | 1 g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P235-Tenir au frais.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-lactopyranoside
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?