Learn More
MP Biomedicals™ Adaptateur LargeFlex™ pour porte-tubes 2 x 250 ml pour FastPrep 96
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
- Présentation du produit : Adaptateur de grande taille pour FastPrep-96™ qui contient 2 flacons de matrice de lyse de 250 ml. Pour une mise à l’échelle de la production ou les productions de petits volumes. Compatible avec la plateforme d’inspection des aliments SafTest™. La conception ergonomique de l’adaptateur assure un chargement aisé des flacons de matrice de lyse, qui restent parfaitement étanches pendant l’homogénéisation.
- En outre, les échantillons congelés dans des tubes de matrice de lyse chargés dans l’adaptateur et stockés à -20°C ou -80°C sont prêts à être immédiatement traités avec un temps de manipulation minimal, empêchant ainsi la dégradation des composants cellulaires par des enzymes endogènes.
- Une large gamme de flacons de matrice de lyse de 250 ml jetables garantissent une homogénéisation complète de tout type d’échantillon en quelques secondes.
- Capacité : 2 tubes
Spécification
Spécification
| Type de produit | FastPrep-96 Adaptateurs |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification d’acides nucléiques |
| À utiliser avec (équipement) | FastPrep-96 |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.