Learn More
MP Biomedicals™ Poudre de milieu de gélose LB
Code produit 11313269 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5000 g
Conditionnement:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313269 5000 g 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11313269 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 113002242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00€
    1085.70€ / 5kg
    Économisez 54.30€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Milieu riche pour la croissance d’E. coli et certifié pour les plasmides et d’autres cultures bactériennes dans un milieu liquide
Spécification
Certifications/Conformité Molecular Biology Certified™
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Forme Déshydraté
Qualité Biologie moléculaire
Type de produit Gélose LB
Formule Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l, gélose 15 g/l
À utiliser avec (application) Pour la croissance d’Escherichia coli et certifié pour les cultures de plasmides et d’autres cultures bactériennes dans un milieu liquide, le clonage, les milieux de culture, les milieux microbiens
Quantité 5000 g