Learn More
MP Biomedicals™ Milieu LB, déshydraté : Poudre en vrac
Code produit 11313229 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
454 g
1000 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11313229 454 g
11353229 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313229 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 113002022
Les formulations des milieux de croissance de E. coli appelés milieu LB contiennent généralement 10 g de tryptone et 5 g d’extrait de levure par litre ; contient 10 g de NaCl par litre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Molecular Biology Certified™
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Forme Déshydraté
Qualité Biologie moléculaire
Type de produit Milieux de culture de microbiologie
Formule Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l
À utiliser avec (application) Pour la croissance des bactéries
Type d’emballage Poudre en vrac
Quantité 454 g