Learn More
MP Biomedicals™ huile de lin
Code produit 11462831 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
450 g
2,26 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11462831 450 g
11472831 2,26 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11462831 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0296012201
 Article restreint
En stock
Huile de lin crue
Huile incolore à jaunâtre extraite des graines de lin.
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Format Liquide
Quantité 450 g
Conditions de stockage 15°C à 30°C