Learn More
MP Biomedicals™ Milieu de séparation des lymphocytes LSM™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 x 100 ml
Conditionnement:
500mL
Description
- Le LSM est une solution stérile filtrée d’un polymère de saccharose et de sels de diatrizoate
- Formulé pour l’isolement des cellules mononucléaires du sang humain total défibriné ou hépariné
- La centrifugation en une étape permet la séparation des lymphocytes mononucléaires des érythrocytes, des lymphocytes polynucléaires et de la plupart des plaquettes.
- Rendement maximal des cellules mononucléaires
- >96 % de viabilité cellulaire des lymphocytes
- Centrifugation simple en une étape
- Endotoxines basses
- Stérilisation par autoclavage
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu pour culture cellulaire |
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | 5 x 100 ml |
| pH | 7,23 |
| Contenu et stockage | 15° à 30°C |