Learn More
MP Biomedicals™ Milieu de séparation des lymphocytes LymphoSep™
Code produit 11454815 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454815 500 mL 500mL
11444815 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454815 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091692254
Le milieu de séparation des lymphocytes LymphoSep™ est une solution stérile, iso-osmotique, à faible viscosité pour la centrifugation de densité, ce qui permet une séparation claire des lymphocytes du sang humain hépariné ou défibriné.
  • Les lymphocytes sont isolés en couches de sang hépariné dilué sur une solution de métrizoate de sodium contenant un polysaccharide
  • Le polysaccharide regroupe les érythrocytes de façon à ce qu’ils puissent être sédimentés par centrifugation faible
  • Les lymphocytes moins denses restent une bande clairement définie à l’interface de Lymphosep du plasma
  • Offre :
    • Isolement in vitro de lymphocytes à partir de sang total dilué
    • Rendement maximal des cellules mononucléaires
    • Centrifugation simple en une étape
    • > 96 % de viabilité cellulaire des lymphocytes
    • Endotoxines basses
    • Stérilisation par autoclavage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15° jusqu'à 30 °C
Type de produit Milieu de séparation des lymphocytes Lymphosep
Stérilité Stérile
pH 6 à 9
Quantité 500 mL