Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse A, tubes de 2 ml
Code produit 12719670 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tubes de 2 ml
50 tubes de 2 ml
500 tubes de 2 ml
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12719670 50 tubes de 2 ml 50 pièces
10591758 100 tubes de 2 ml 100 pièces
11442410 500 tubes de 2 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12719670 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116910050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.23€
    243.60€ / 50 pièces
    Économisez 30.63€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’isolement ultérieur de l’ADN génomique de tous les types d’échantillons, excepté les échantillons de sols. Les tubes résistants aux chocs de la matrice de lyse A contiennent une matrice de grenat et une sphère en céramique de 1/4 in
  • Contenance du tube : 2 ml
  • Type d'échantillon : Tissus animaux, plantes, bactéries, levures, champignons, algues, insectes, nématodes
  • Molécule à enrichir : ADN
  • La matrice de broyage est chimiquement inerte et ne lie pas les acides nucléiques
Certifications
Sans DNase ni RNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Matrice de grenat, sphère en céramique de 1/4 po
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Type d’échantillon Tissus animaux, Plantes, Insectes, Vers, Bactéries, Levure, Champignons, Algues
DNase Sans DNase
À utiliser avec (équipement) Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
À utiliser avec (application) Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation
Matrice Matrice de lyse A
Quantité 50 tubes de 2 ml
RNase Sans RNase
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.