Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse C, tubes de 50 ml
Code produit 15762462 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 tubes de 50 ml
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15762462 2 tubes de 50 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15762462 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116952002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    30.45€ / 2 pièces
    Économisez 1.55€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Contient des sphères en silice de 1 mm. La matrice de lyse C est utilisée principalement pour la lyse des levures et des champignons. Elle peut également être utilisée pour les moisissures, les spores et les algues filamenteuses.
  • Taille des tubes : 50 ml
  • Type d’échantillon :Levures et spores de levure, champignons et spores fongiques, algues
  • Molécule à enrichir : ADN, ARN, protéines, autres petites molécules
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
DNase Sans DNase
À utiliser avec (application) Isolement et purification d’acides nucléiques
Matrice Matrice de lyse C
Quantité 2 tubes de 50 ml
RNase Sans RNase