Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Tubes de lyse de matrice D
Code produit 11422420 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque de 96 puits
10 plaque de 96 puits
100 tubes de 2 ml
100 tubes de 4,5 ml
100 x 50 ml
10 x 50 ml
25 tubes de 4,5 ml
25 x 15 ml
2 x 50 ml
50 tubes de 2 ml
500 tubes de 2 ml
500 x 50 ml
50 tubes de 4,5 ml
50 x 15 ml
50 x 50 ml
5 x 15 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
2 pièces
25 pièces
5 pièces
50 pièces
500 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422420 100 tubes de 2 ml 100 pièces
12731461 50 x 15 ml 50 pièces
15709200 5 x 15 ml 5 pièces
11461555 25 x 15 ml 25 pièces
15792462 2 x 50 ml 2 pièces
11451575 25 tubes de 4,5 ml 25 pièces
12323873 1 plaque de 96 puits 1 pièce
11412420 50 tubes de 2 ml 50 pièces
11400506 10 x 50 ml 10 pièces
11461575 50 tubes de 4,5 ml 50 pièces
15232870 10 plaque de 96 puits 10 pièces
12761461 50 x 50 ml 50 pièces
11471575 100 tubes de 4,5 ml 100 pièces
11432420 500 tubes de 2 ml 500 pièces
17466483 100 x 50 ml 100 pièces
17476483 500 x 50 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 11422420 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116913100
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les tubes de la matrice de lyse D TeenPrep™ contiennent des sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm et sont utilisés pour broyer les tissus mous d’animaux et de plantes, les cellules de culture et les insectes / vers.
Les tubes de 2 ml de la matrice de lyse D peuvent être utilisés avec des instruments FastPrep ou un batteur à microbilles similaire. La matrice de broyage est chimiquement inerte et ne lie pas les acides nucléiques.
  • Taille des tubes : 2 mL
  • Types d’échantillon : Tissus mous tels que le cerveau, le foie, les reins, les poumons et la rate ; tissus végétaux tels que les feuilles, les racines et les fruits ; cellules de culture ; insectes entiers ; nématodes
  • Composition de la matrice : Sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm
Specifications
Type de microbilles Sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm
Format Tube
Isolation Technology Perturbation mécanique
Type d’échantillon Tissus animaux, Plantes, Cellules de culture, Insectes, Vers
DNase Sans DNase
À utiliser avec (équipement) Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
À utiliser avec (application) Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation
Matrice Matrice de lyse D
Type de produit Matrice de lysing
Quantité 100 tubes de 2 ml
RNase Sans RNase
Volume d’échantillon ≤ 200 mg de tissus (frais, congelés, séchés, etc.), ≤ 200 μl de cellules en suspension dans de l’eau ou dans une solution saline isotonique, ≤ 100 mg de poids humide de cellules de culture tissulaire en suspension, ≤ 107 cellules de mammifè
Show More Show Less
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.