Description
Les tubes de 15 ml de la matrice de lyse D TeenPrep™ peuvent être utilisés avec des instruments FastPrep ou un batteur à microbilles similaire. La matrice de broyage est chimiquement inerte et ne lie pas les acides nucléiques.
- Taille des tubes : 15 mL
- Types d’échantillon : Tissus mous tels que le cerveau, le foie, les reins, les poumons et la rate ; tissus végétaux tels que les feuilles, les racines et les fruits ; cellules de culture ; insectes entiers ; nématodes
- Composition de la matrice : Sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm
Spécification
Spécification
| Type de microbilles | Sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm |
| Format | Tube |
| Isolation Technology | Perturbation mécanique |
| Type d’échantillon | Tissus animaux, Plantes, Cellules de culture, Insectes, Vers |
| DNase | Sans DNase |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation |
| Matrice | Matrice de lyse D |
| Type de produit | Matrice de lysing |
| Quantité | 50 x 15 ml |
| Afficher plus |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.