Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse D, en vrac
Code produit 11442420 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11442420 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11442420 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116540434
La matrice de lyse D, en vrac contient des sphères en céramique de 1,4 mm et se trouve dans le kit de centrifugation FastDNA™ Green pour l’isolement de l’ADN génomique des tissus végétaux et animaux et le kit FastRNA™ Pro Green pour l’isolement de l’ARN total des tissus végétaux et animaux.
  • Présentation du produit : La matrice de lyse D, en vrac contient des sphères en céramique de 1,4 mm et se trouve dans le kit de centrifugation FastDNA™ Green pour l’isolement de l’ADN génomique des tissus végétaux et animaux et le kit FastRNA™ Pro Green pour l’isolement de l’ARN total des tissus végétaux et animaux.
  • Applications : La matrice de lyse D est utilisée principalement pour la lyse des tissus plus mous tels que le cerveau, le foie, les reins, les poumons et la rate. Également utilisée pour lyser les tissus végétaux tels que les feuilles, les racines et les fruits, ainsi que les cellules cultivées et les insectes entiers. Cette matrice de broyage est chimiquement inerte et ne lie pas les acides nucléiques.
  • Type d’échantillon : Tissus animaux, végétaux, cellules de culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Type d’échantillon Tissus animaux, Plantes, Cellules de culture, Insectes, Vers
À utiliser avec (équipement) FastPrep-24 ; FastPrep 120 ; FastPrep-96
À utiliser avec (application) Isolement et purification des acides nucléiques
Matrice Matrice de lyse D
Quantité 500 g
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.