Description
La matrice de lyse E, en tubes de 2 mL, peut être utilisée avec FastPrep instruments ou batteur à perles similaire. Ils sont efficaces dans la lyse des échantillons prélevés sur le terrain et dans le sol, ainsi que dans des échantillons mélangés tels que les tissus infectés par des microbes. Ils peuvent également être utilisés dans l’extraction d’ARN à partir de tumeurs et d’autres tissus difficiles.
- Contenance du tube : 2 mL
- Types d'échantillons : Sol, sédiments, eaux usées, matières fécales, boues, compost, rhizosphère, tumeurs
- Composition de la matrice : La matrice de lyse E contient des sphères de céramique de 1,4 mm, des sphères de silice de 0,1 mm et une bille de verre de 4 mm.
Spécification
Spécification
| Type de microbilles | Sphères en céramique de 1,4 mm, sphères en silice de 0,1 mm, une microbille de verre de 4 mm |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Format | Tube |
| Type d’échantillon | Sol, Environnement, Selles |
| DNase | Sans DNase |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation |
| Matrice | Matrice de lyse E |
| Type de produit | Matrice de lysing |
| Quantité | 50 tubes de 2 ml |
| Show More |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.