Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse E, tubes de 2 ml
Code produit 11462420 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 tubes de 2 ml
50 tubes de 2 ml
500 tubes de 2 ml
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11462420 100 tubes de 2 ml 100 pièces
11452420 50 tubes de 2 ml 50 pièces
11472420 500 tubes de 2 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462420 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116914100
Edge
Matrice de lyse E : contient des sphères en céramique de 1,4 mm, des sphères en silice de 0,1 mm et une microbille de verre de 4 mm. Utilisé pour broyer le sol et d’autres échantillons prélevés sur le terrain.
La matrice de lyse E, en tubes de 2 mL, peut être utilisée avec FastPrep instruments ou batteur à perles similaire. Ils sont efficaces dans la lyse des échantillons prélevés sur le terrain et dans le sol, ainsi que dans des échantillons mélangés tels que les tissus infectés par des microbes. Ils peuvent également être utilisés dans l’extraction d’ARN à partir de tumeurs et d’autres tissus difficiles.
  • Contenance du tube : 2 mL
  • Types d'échantillons : Sol, sédiments, eaux usées, matières fécales, boues, compost, rhizosphère, tumeurs
  • Composition de la matrice : La matrice de lyse E contient des sphères de céramique de 1,4 mm, des sphères de silice de 0,1 mm et une bille de verre de 4 mm.
Certifications
Sans DNase ni RNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Sphères en céramique de 1,4 mm, sphères en silice de 0,1 mm, une microbille de verre de 4 mm
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Type d’échantillon Sol, Environnement, Selles
DNase Sans DNase
À utiliser avec (équipement) Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
À utiliser avec (application) Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation
Matrice Matrice de lyse E
Quantité 100 tubes de 2 ml
RNase Sans RNase
Volume d’échantillon Jusqu’à 500 mg par préparation
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.