Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse F, tubes de 2 mL
Code produit 11482420 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 tubes de 2 ml
50 tubes de 2 ml
500 tubes de 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11482420 50 tubes de 2 ml 50 pièces
11492420 100 tubes de 2 ml 100 pièces
15242830 500 tubes de 2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482420 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116915050
La matrice de lyse F, en tubes de 2 mL, est utilisée pour isoler l'ARN et les protéines des échantillons. La matrice de lyse F est utile dans des applications telles que l'isolement d'organites intacts et de structures supramoléculaires où les conditions de lyse nécessitent un impact élevé mais un faible cisaillement.
  • Les tubes de 2 mL résistants aux chocs contiennent des particules d'oxyde d'aluminium de 1,6 mm et des particules de carbure de silicium de 1,6 mm.
  • Avec bouchons blancs
  • Densité relative : Oxyde d'aluminium, 3,95 ; Carbure de silicium, 3,20
  • Isolement et purification d’acides nucléiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’échantillon Bactéries (Gram +/-), Tissus animaux, Champignons, Plantes, Émulsions coralliennes, Moisissures
DNase Sans DNase
À utiliser avec (application) Isolement et purification d’acides nucléiques, biologie moléculaire, expression génétique, analyse microbiologique
Matrice Matrice de lyse F
Formule moléculaire Oxyde d'aluminium, Al2O3 ; Carbure de silicium, SiC
Quantité 50 tubes de 2 ml
RNase Sans RNase
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.