Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse H
Code produit 11422430 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 tubes de 2 ml
50 tubes de 2 ml
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11422430 50 tubes de 2 ml 50 pièces
11432430 100 tubes de 2 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11422430 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116917050
La matrice de lyse H est utilisée pour isoler l'ARN et les protéines à partir d'agrégats bactériens, de biofilms et d'insectes entiers.
  • Tube de 2 mL résistant aux chocs contenant des billes de verre de 2 mm et des billes d'oxyde de zirconium jaune de 2 mm
  • Avec bouchons jaunes
  • Gravité spécifique : Perles de verre, 2 mm ; Perles d'oxyde de zirconium jaune, 5,5
  • Applications : Isolement et purification des acides nucléiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Verre ; Oxyde de Zirconium jaune
Capacité 2 mL
Type d’échantillon Graines, Tissus animaux, Plantes, Sol, Bactéries, Échantillons anciens et séchés, Argile, En bois
DNase Sans DNase
À utiliser avec (application) Isolement et purification d’acides nucléiques
Matrice Matrice de lyse H
Quantité 50 tubes de 2 ml
RNase Sans RNase
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.