Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse I
Code produit 11452430 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 tubes de 2 ml
50 tubes de 2 ml
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11452430 100 tubes de 2 ml 100 pièces
11442430 50 tubes de 2 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11452430 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116918100
La matrice de lyse I est efficace pour décomposer des échantillons très durs et résistants, y compris les organismes possédant une matrice extérieure dure ou dense.
  • Contenance du tube : 2 mL
  • Types d'échantillons : Tissus végétaux et animaux, bois, graines, sols et argiles très denses, insectes entiers, tiques, échantillons anciens et séchés, spores fongiques/rouilles obtenues par broyage à sec
  • Molécules à enrichir : ADN, ARN, protéines, autres petites molécules
  • Composition de la matrice : La matrice I contient des perles de zircone jaune de 2 mm et une perle en céramique noire de 4 mm.
Certifications
Sans DNase ni RNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’échantillon Graines, Spores, Tissus animaux, Plantes, Sol, Échantillons anciens et séchés, Argile, En bois
DNase Sans DNase
À utiliser avec (application) Isolement et purification d’acides nucléiques, biologie moléculaire, expression génétique, analyse microbiologique
Matrice Matrice de lyse I
Quantité 100 tubes de 2 ml
RNase Sans RNase
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.