Description
- Taille moyenne : perles d’oxyde de zirconium jaune, dureté Vickers 900 à 1000, oxyde d’aluminium, dureté Knoop 2000 et dureté Mohs 9.
- Construction de matériau : La matrice J contient des billes de zircone jaune de 2 mm et des granules d'oxyde d'aluminium de 1,6 mm.
- Type d'échantillons : Plantes, tissus animaux, bactéries (gram +/-), moisissures, champignons, émulsions de corail et échantillons fixés
- Compatibilité des instruments : FastPrep-24 , FastPrep 120, FastPrep-96
- Densité relative : Perles d'oxyde de zirconium jaune, 5,5 ; Oxyde d'aluminium 3,95
- Compatibilité des tubes : 2 mL
- Type de matrice : J
Spécification
Spécification
| Type de microbilles | Oxyde de zirconium jaune, oxyde d'aluminium |
| Capacité | 2 mL |
| Type d’échantillon | Bactéries (Gram +/-), Tissus animaux, Champignons, Plantes, Échantillons fixés, Émulsions coralliennes, Moisissures |
| DNase | Sans DNase |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification d’acides nucléiques |
| Matrice | Matrice de lyse J |
| Quantité | 50 tubes de 2 ml |
| RNase | Sans RNase |
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.