Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse J
Code produit 11472430 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 tubes de 2 ml
50 tubes de 2 ml
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11472430 100 tubes de 2 ml 100 pièces
11462430 50 tubes de 2 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11472430 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116919100
Matrice de lyse J utilisée pour l'isolement et la purification des acides nucléiques.
  • Taille moyenne : perles d’oxyde de zirconium jaune, dureté Vickers 900 à 1000, oxyde d’aluminium, dureté Knoop 2000 et dureté Mohs 9.
  • Construction de matériau : La matrice J contient des billes de zircone jaune de 2 mm et des granules d'oxyde d'aluminium de 1,6 mm.
  • Type d'échantillons : Plantes, tissus animaux, bactéries (gram +/-), moisissures, champignons, émulsions de corail et échantillons fixés
  • Compatibilité des instruments : FastPrep-24 , FastPrep 120, FastPrep-96
  • Densité relative : Perles d'oxyde de zirconium jaune, 5,5 ; Oxyde d'aluminium 3,95
  • Compatibilité des tubes : 2 mL
  • Type de matrice : J
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Oxyde de zirconium jaune, oxyde d'aluminium
Capacité 2 mL
Type d’échantillon Bactéries (Gram +/-), Tissus animaux, Champignons, Plantes, Échantillons fixés, Émulsions coralliennes, Moisissures
DNase Sans DNase
À utiliser avec (application) Isolement et purification d’acides nucléiques
Matrice Matrice de lyse J
Quantité 100 tubes de 2 ml
RNase Sans RNase
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.