Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse M, tubes de 2 ml
Code produit 11441545 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 x 2 ml
100 x 2 ml
10 x 50 ml
25 x 15 ml
500 x 2 ml
50 x 15 ml
50 x 50 ml
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
25 pièces
50 pièces
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11441545 100 x 2 ml 100 pièces
11431545 50 x 2 ml 50 pièces
10689975 500 x 2 ml 500 pièces
15242840 10 x 50 ml 10 pièces
15292830 25 x 15 ml 25 pièces
15252840 50 x 50 ml 50 pièces
15202840 50 x 15 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11441545 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116923100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tubes de la matrice de lyse M contiennent une sphère en céramique revêtue d’oxyde de zirconium et sont utilisés pour broyer les tissus végétaux et animaux durs.
La matrice de lyse résistante aux chocs M peut être utilisée avec FastPrep instruments ou batteur à perles similaire. Utilisés pour broyer les tissus durs ou fragiles et pour isoler les virus intacts des tissus infectés. Les applications spécialisées incluent l’extraction d’ARN à partir d’échantillons difficiles, où la lyse par impaction uniquement est préférable, avec un minimum de cisaillement mécanique.
  • Contenance du tube : 2 mL
  • Types d'échantillons : Os, cœur, poumon, graines, muscles squelettiques, spores, aliments, plantes, racines, échantillons fixés, tissus résistants
  • Composition de la matrice : un 1/4 in sphère de broyage en céramique d'oxyde de zirconium de diamètre (6,35 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Sphère en céramique revêtue d’oxyde de zirconium de 1/4 po de diamètre
Type d’échantillon Tissus animaux, Plantes
DNase Sans DNase
À utiliser avec (équipement) Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
À utiliser avec (application) Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation
Comprend Sachet supplémentaire de billes
Matrice Matrice de lyse M
Quantité 100 x 2 ml
RNase Sans RNase
Volume d’échantillon Jusqu’à 500 mg par préparation
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.