Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse Y, tubes de 2 ml
Code produit 15272840 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 x 2 ml
5 x 15 ml
100 x 2 ml
25 x 15 ml
Tubes 500 x 2 ml
50 x 15 ml
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
5 pièces
50 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15272840 100 x 2 ml 100 pièces
11410576 50 x 2 ml 50 pièces
15282840 Tubes 500 x 2 ml 500 pièces
15242850 5 x 15 ml 5 pièces
15252850 25 x 15 ml 25 pièces
15262850 50 x 15 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15272840 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116960100
Les tubes de la matrice de lyse Y contiennent des microbilles d’oxyde de zirconium stabilisé à l’yttrium de 0,5 mm de diamètre et sont utilisés pour lyser les levures, les champignons et les algues.
Les tubes de la matrice de lyse Y peuvent être utilisés avec des instruments FastPrep ou des microbilles similaires. Les microbilles d’oxyde de zirconium stabilisé à l’yttrium ont une densité et une dureté élevées pour fissurer les parois cellulaires résistantes, mais une surface lisse pour minimiser les cisaillements.
  • Taille des tubes : 2 mL
  • Types d’échantillon : Bactéries à gram (+/-), tissus fongiques et spores, levures, moisissures, algues filamenteuses et biofilms
  • Composition de la matrice : Microbilles en oxyde de zirconium stabilisé à l’yttrium de 0,5 mm de diamètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Oxyde de zirconium stabilisé à l’yttrium
Type d’échantillon Levure, Champignons, Algues
DNase Sans DNase
À utiliser avec (équipement) Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles
À utiliser avec (application) Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation
Matrice Matrice de lyse Y
Quantité 100 x 2 ml
RNase Sans RNase
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.