Learn More
MP Biomedicals™ Lysozyme de blanc d’œuf de poule
Code produit 11374029 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11374029 5 g 5g
11364029 1 g 1g
11384029 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11374029 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0210083405
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
2X cristallisé, sans sel et soluble
Activité : >9000 unités/mg de protéine. Définition de l’unité : Une unité entraînera une diminution en A450 de 0,001 par minute à un pH de 6,24 et à une température de 25°C en utilisant Micrococcus lysodeikticus comme substrat.
  • Lyophilisé
  • Synonymes : Muramidase, N-acétylmuramoylhydrolase du peptidoglycane
  • N° CAS : 9001-63-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Couleur Blanc
pH 11
À utiliser avec (application) Lyser l’E. coli et les streptomycètes à des fins d’extraction telles que l’antigène spécifique au groupe d’extraction
Contenu et stockage 0°C
Source Blanc d’œuf de poule
Quantité 5 g
Type de produit Lysozyme
Poids moléculaire 14388
Inhibiteurs Les réactifs actifs en surface tels que le sulfate de dodécyle, les alcools et les acides gras, les dérivés d’imidazole et d’indole sont des inhibiteurs par la formation de complexes de transfert de changement
Forme Cristallisé, lyophilisé
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lysozyme
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Usage exclusivement réservé à la recherche