Learn More
MP Biomedicals™ Milieu 199
Code produit 11410275 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11410275 10 x 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11410275 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091023120
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Sels de Hanks avec L-glutamine
  • Sans bicarbonate de sodium
Spécification
Sans additif Sans bicarbonate de sodium
Quantité 10 x 1 l
pH 4,5 à 6
Contenu et stockage 0° à 5°C