Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse S, tubes de 2 mL
Code produit 12747227 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
100 tubes de 2 ml
500 tubes de 2 ml
50 tubes de 2 ml
Packungsgröße:
100 pièces
50 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
12747227 50 tubes de 2 ml 50 pièces
11401555 100 tubes de 2 ml 100 pièces
11411555 500 tubes de 2 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12747227 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 116925050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.34€
    243.60€ / 50 pièces
    Économisez 22.74€
    8% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Les tubes Lysing Matrix S de 2 mL sont utilisés pour briser les échantillons durs ou fragiles avec un minimum de cisaillement mécanique. Les applications spécialisées incluent l’extraction d’ARN et de protéines à partir d’échantillons difficiles où la lyse par impaction uniquement est préférable, avec un minimum de cisaillement mécanique.
  • Type de matrice : (S
  • Taille des tubes : 2 ml
  • Type d’échantillons : Tous échantillons, tissus difficiles, muscle squelettique, poumon, cœur, os, graines, spores
  • Molécule à enrichir : ADN, ARN, protéines, autres petites molécules
  • Composition de la matrice : la matrice S contient de l’acier inox
Spezifikation
Contenu et stockage Température ambiante
DNase Sans DNase
À utiliser avec (application) Isolement et purification d’acides nucléiques
Matrice Matrice de lyse S
Type de produit Tubes de 2 ml
Quantité 50 tubes de 2 ml
RNase Sans RNase
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.