Learn More
MP Biomedicals™ Min. Ess. Med. Aigle, modification Alpha
Code produit 11480275 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11480275 10 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11480275 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091031122
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Milieu de culture Eagle modifié alpha (AMEM), poudre, avec L-glutamine, sans désoxyribosides, ribosides ni bicarbonate de sodium
Spécification
Type de produit Alpha MEM
Sans additif Exempt de désoxyribonucléosides, Exempt de ribonucléosides, Sans bicarbonate de sodium
Quantité 10 l
pH 6,5 à 7,5
Contenu et stockage 0° à 5°C