Learn More
MP Biomedicals™ Min. ess. Med. Acides aminés d’Eagle, concentrat 50X, modifié
Code produit 11440405 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440405 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11440405 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091601149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.75€
    58.80€ / 100mL
    Économisez 2.95€
    4% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
L’ajout de suppléments d’acides aminés aux milieux stimule la croissance et prolonge la viabilité des cellules en culture. Ce supplément concentré ajoute des nutriments et réduit le fardeau biosynthétique sur les cellules in vitro.
Spécification
Type de produit MEM d’Eagle
Stérilité Stérile
Sans additif Sans glutamine
Quantité 100 mL
pH 10,17
Contenu et stockage 0° à 5°C