Learn More
MP Biomedicals™ Mélange minimal essentiel Eagle (modifié) avec sels d'Earle, sans bicarbonate de sodium ni L-glutamine
Code produit 11440325 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11440325 10 x 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11440325 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091110020
 Article restreint
En stock
Poudre autoclavable, MEM modifiée
MEM, préparé à l'origine par Harry Eagle est l'un des milieux de culture cellulaire les plus populaires. Peut être utilisé pour favoriser la croissance de cellules en monocouches, en suspension et dans une grande variété d'autres types cellulaires avec une supplémentation appropriée.
Spécification
Type de produit MEM d’Eagle
Sans additif Sans glutamine, Sans bicarbonate de sodium
Quantité 10 x 1 l
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.