Learn More
MP Biomedicals™ Milieu essentiel minimal d’Eagle (modifié), avec sels de Earle et L-glutamine, sans bicarbonate de sodium
Code produit 11410245 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 10 L
Conditionnement:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410245 1 x 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11410245 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091010122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.73€
    33.60€ / 10L
    Économisez 3.13€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Milieux de culture cellulaire avec sels d’Earle
MEM, préparé à l’origine par Harry Eagle, est l’un des milieux de culture cellulaire les plus populaires. Lors de ses tentatives de cultiver des fibroblastes de mammifères normaux et certains sous-types de cellules HeLa, il a été révélé que les besoins nutritionnels de ces types de cellules ne pouvaient pas être satisfaits par BME. D’autres études ont conduit au développement de MEM à partir de MP Biomedicals incorporant des modifications spécifiques telles que des concentrations plus élevées d’acides aminés pour la culture de cellules fastidieuses.
  • MEM de MP Biomedicals peut être utilisé pour soutenir la croissance de cellules dans des monocouches, en suspension et une grande variété d’autres types de cellules avec une supplémentation appropriée.
  • Disponible avec les sels d’Earle ou Hank.
Spécification
Forme Poudre
Type de produit Milieu essentiel minimum d’Eagle
Stérilité Non stérile
Avec additifs Glutamine, Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS)
Sans additif Sans bicarbonate de sodium
Quantité 1 x 10 L
pH 6,8 à 8 (après ajustement avec du bicarbonate de sodium)
Contenu et stockage 4°C
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.