Learn More
MP Biomedicals™ Poudre de modification alpha du milieu d'Eagle (AMEM).
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
Alpha Modification of Eagle's Medium (AMEM), poudre, avec L-glutamine, sans désoxyribosides, ribosides, bicarbonate de sodium. Utilisé à l'origine pour la culture de cellules rénales de hamster.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Milieu essentiel minimum d’Eagle |
| Stérilité | Stérile |
| Avec additifs | Glutamine |
| Sans additif | Sans bicarbonate de sodium, Sans ribosides, Sans désoxyribosides |
| Quantité | 10 x 1 l |
| pH | 6,5 à 7,5 |
| Contenu et stockage | 0 à 5 °C |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.