Learn More
MP Biomedicals™ Lames multitest
Code produit 11459465 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de puits:
8
12
15
Diamètre (métrique):
4 mm
6 mm
7 mm
Diamètre (impériale):
0,15 in
0,23 in
0,27 in
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de puits Diamètre (métrique) Diamètre (impériale) Conditionnement
11459465 12 7 mm 0,27 in 100 pièces
11449465 8 6 mm 0,23 in -
11469465 15 4 mm 0,15 in 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459465 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 096041205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    149.10€ / 100 pièces
    Économisez 7.90€
    5% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Pour un usage en laboratoire
  • Matériau : verre fragile
  • Nombré
  • Revêtement bleu
Spécification
Matériau Verre fragile
Type Lame multitest
Nombre de puits 12
Couleur Bleu
Diamètre (impériale) 0,27 in
Diamètre (métrique) 7 mm
À utiliser avec (application) Utilisation en laboratoire