Description
- Matériau : verre fragile
- Nombré
- Revêtement bleu
Specifications
Specifications
| Matériau | Verre fragile |
| Type | Lame multitest |
| Nombre de puits | 15 |
| Couleur | Bleu |
| Diamètre (impériale) | 0,15 in |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| À utiliser avec (application) | Utilisation en laboratoire |